Merck
BDPH9BCCF2B5
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Sinónimos:
1-bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O1Cl1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
253.5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
JYSJFQALMJSPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)