Saltar a
BDPH9BCCF3CF
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Sinónimos:
3-bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3O2Cl1Br1S1F1
Número CAS:
Peso molecular:
273.51
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3H
Inchi Key
HZJBQCUMWMMHMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)