Merck
BDPH9BCCFA50
Bide Pharmatech
Methyl 2,3-difluoro-6-methylbenzoate
Sinónimos:
methyl 2,3-difluoro-6-methylbenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8O2F2
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
MDL number:
El producto BDPH9BCCFA50 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(10)8(11)7(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BLZRUSJWDBBFIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)