Merck
BDPH9BCCFAC5
Bide Pharmatech
1-(5-Bromo-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine
Sinónimos:
N-[(5-bromo-1H-pyrrol-3-yl)methyl]-N-methylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H9N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
189.05
MDL number:
El producto BDPH9BCCFAC5 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H9BrN2/c1-8-3-5-2-6(7)9-4-5/h2,4,8-9H,3H2,1H3
Inchi Key
ITOMXMSCUOKHLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)