Merck
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Sinónimos:
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N1Cl1Br1I1
Número CAS:
Peso molecular:
318.34
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)