Merck
BDPH9BCCFC73
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene
Sinónimos:
5-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl methyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
219.05
MDL number:
El producto BDPH9BCCFC73 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)4-7(11-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BNLXSNQTRFKATL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)