Saltar a
BDPH9BCCFCC2
Bide Pharmatech
6-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Sinónimos:
6-(methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H11O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
233.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-6-8-4-3-7(12(16)17-2)5-9(8)13-10(6)11(14)15/h3-5,13H,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
AYNZBBDTXXBQBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)