Saltar a
BDPH9BCCFCD5
Bide Pharmatech
AChE/BChE/MAO-B-IN-1
Sinónimos:
(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl hydrogen phenylcarbonimidate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H24O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
324.42
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c23-20(21-19-9-5-2-6-10-19)24-16-18-11-13-22(14-12-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,18H,11-16H2,(H,21,23)
Inchi Key
IKTRKOHDYGDICC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE/MAO-B-IN-1
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)