Merck
BDPH9BCCFE6B
Bide Pharmatech
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Sinónimos:
4,4'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
230.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H10O4/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(15)7-12(11)13(16)17/h1-7,14-15H,(H,16,17)
Inchi Key
BBGRLYLKUDNCGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)