Merck
BDPH9BCCFF8B
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-chloro-N-(1H-pyrazol-4-yl)benzamide
Sinónimos:
3-bromo-2-chloro-N-(1H-pyrazol-4-yl)benzamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7O1N3Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
300.54
MDL number:
El producto BDPH9BCCFF8B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H7BrClN3O/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(16)15-6-4-13-14-5-6/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
LTWGFZLXRDQRPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)