Saltar a
BDPH9BCCFFAB
Bide Pharmatech
Dimethyl 2-(bromomethyl)isophthalate
Sinónimos:
dimethyl 2-(bromomethyl)isophthalate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O4Br1
Número CAS:
Peso molecular:
287.11
MDL number:
El producto BDPH9BCCFFAB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-10(13)7-4-3-5-8(9(7)6-12)11(14)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
KRJSSQZVMROWLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)