Merck
BDPH9BCD009E
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Sinónimos:
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O2N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
169.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Inchi Key
UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)