Merck
BDPH9BCD040A
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Sinónimos:
methyl (4-bromo-2-methylphenyl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H11O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
243.1
MDL number:
El producto BDPH9BCD040A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-9(11)4-3-8(7)6-10(12)13-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
FQVAIXVMXMXFKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)