Merck
BDPH9BCD0B4D
Bide Pharmatech
(2,3-Dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-6-yl)methanol
Sinónimos:
2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-6-ylmethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
MDL number:
El producto BDPH9BCD0B4D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-5-6-1-2-7-8(9-6)12-4-3-11-7/h1-2,10H,3-5H2
Inchi Key
QLKMUCAACLOULA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)