Saltar a
BDPH9BCD0BB1
Bide Pharmatech
5-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
5-chlorothiazole-4-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H2O2N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
163.58
MDL number:
El producto BDPH9BCD0BB1 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H2ClNO2S/c5-3-2(4(7)8)6-1-9-3/h1H,(H,7,8)
Inchi Key
VFCFYIDCFCQUFD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)