Saltar al contenido
BDPH9BCD0BD8
Bide Pharmatech
2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Sinónimos:
2-(3-oxetanyloxy)aniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Inchi Key
ZYDPAUQAFXSHAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)