Merck
BDPH9BCD0CB4
Bide Pharmatech
3,5-Dibromo-4-iodopyridine
Sinónimos:
3,5-dibromo-4-iodopyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N1Br2I1
Número CAS:
Peso molecular:
362.79
MDL number:
El producto BDPH9BCD0CB4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H2Br2IN/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
Inchi Key
QEGNZPFIIRTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dibromo-4-iodopyridine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)