Merck
BDPH9BCD0D4B
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzaldehyde
Sinónimos:
4-methoxy-2,3,5-trimethylbenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
MDL number:
El producto BDPH9BCD0D4B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-7-5-10(6-12)8(2)9(3)11(7)13-4/h5-6H,1-4H3
Inchi Key
RMFKBXSYAGJVQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)