Merck
BDPH9BCD0DEA
Bide Pharmatech
1-(3-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
Sinónimos:
1-(3-bromophenyl)-2-hydroxyethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
215.05
MDL number:
El producto BDPH9BCD0DEA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10/h1-4,10H,5H2
Inchi Key
RSWPGWSYMLTIOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)