Saltar a
BDPH9BCD0EE0
Bide Pharmatech
Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Sinónimos:
decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
152.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-8-4-7-5-10-6-9(7)11(8)3-1/h7-10H,1-6H2
Inchi Key
SYZQBOYLQBDNLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)