Saltar al contenido
BDPH9BCD13A2
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Sinónimos:
5-bromo-3-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O2N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
240.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(12)9(13)11-7/h1-4,12H,(H,11,13)
Inchi Key
RXMNJPQCLAHRIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)