Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Sinónimos:
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H8N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
137.63
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)