Merck
BDPH9BCD1A2A
Bide Pharmatech
3-Amino-4-methylpicolinonitrile
Sinónimos:
3-amino-4-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
MDL number:
El producto BDPH9BCD1A2A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-10-6(4-8)7(5)9/h2-3H,9H2,1H3
Inchi Key
PPCUMFOTLCXWPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-4-methylpicolinonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)