Merck
BDPH9BCD1A8A
Bide Pharmatech
N-Methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Sinónimos:
N-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H15O1N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
178.66
MDL number:
El producto BDPH9BCD1A8A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Inchi Key
LIYLDMRWNXZMTI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)