Merck
BDPH9BCD1CBF
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Sinónimos:
3-(difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O2F3
Número CAS:
Peso molecular:
190.12
MDL number:
El producto BDPH9BCD1CBF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
Inchi Key
XNQVOHDSKCXHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)