Merck
BDPH9BCD1CE4
Bide Pharmatech
1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Sinónimos:
1,3-dithiane-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H8O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
164.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H8O2S2/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Inchi Key
BZBYEAWKJNCPLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)