Merck
BDPH9BCD1E4D
Bide Pharmatech
2,3-Dihydro-1H-indene-4-carboxylic acid
Sinónimos:
4-indanecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
MDL number:
El producto BDPH9BCD1E4D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,11,12)
Inchi Key
QJQQSHWSGOMJDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)