Saltar a
BDPH9BCD20C2
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Sinónimos:
2-amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H9O2N2Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
208.67
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c7-5(6(9)10)1-4-2-8-3-11-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,9,10);1H
Inchi Key
WPTRJRFKLLPZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)