Merck
BDPH9BCD211B
Bide Pharmatech
3-((4-Bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Sinónimos:
3-((4-bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O2N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
283.12
MDL number:
El producto BDPH9BCD211B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9-5-6-10(15)14-11(9)16/h1-4,9,13H,5-6H2,(H,14,15,16)
Inchi Key
GYDYIYKLNGVJPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)