Merck
BDPH9BCD211C
Bide Pharmatech
1-(Tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
Sinónimos:
1-(tetrahydro-2-furanylcarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H17O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
MDL number:
El producto BDPH9BCD211C no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c13-10(9-2-1-7-16-9)12-5-3-8(4-6-12)11(14)15/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)
Inchi Key
VZASSXIQWHBVHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)