Merck
BDPH9BCD22EB
Bide Pharmatech
1-((4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)butan-2-amine
Sinónimos:
1-[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]-2-butanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H14N4S1
Número CAS:
Peso molecular:
186.28
MDL number:
El producto BDPH9BCD22EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H14N4S/c1-3-6(8)4-12-7-10-9-5-11(7)2/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3
Inchi Key
LFNUDWAXBARNQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)