Merck
BDPH9BCD262E
Bide Pharmatech
4-Cyano-N-hydroxybenzimidamide
Sinónimos:
4-cyano-N-hydroxybenzenecarboximidamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
MDL number:
El producto BDPH9BCD262E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11-12/h1-4,12H,(H2,10,11)
Inchi Key
ZLLAUULXYBIJBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Cyano-N-hydroxybenzimidamide
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)