Merck
BDPH9BCD2A00
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]-pyridine-5-carboxylic acid
Sinónimos:
1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O2N3
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
MDL number:
El producto BDPH9BCD2A00 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-7-5(4-10-11)2-6(3-9-7)8(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
GZBXJRACVPGWTE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)