Merck
BDPH9BCD2B03
Bide Pharmatech
Methyl 5-iodo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Sinónimos:
methyl 5-iodo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5O2N2I1
Número CAS:
Peso molecular:
252.01
MDL number:
El producto BDPH9BCD2B03 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
IMAPLGQOWUWXGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)