Merck
BDPH9BCD2D9E
Bide Pharmatech
2-(Methylthio)-4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Sinónimos:
2-(methylsulfanyl)-4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8N4S1
Número CAS:
Peso molecular:
192.24
MDL number:
El producto BDPH9BCD2D9E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c1-13-8-9-3-2-7(12-8)6-4-10-11-5-6/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
MFTWENFCNISTOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)