Merck
BDPH9BCD2F13
Bide Pharmatech
Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Sinónimos:
methyl 3-thienylacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8O2S1
Número CAS:
Peso molecular:
156.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-9-7(8)4-6-2-3-10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)