Saltar a
BDPH9BCD2F34
Bide Pharmatech
3-Ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
Sinónimos:
3-ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
168.17
MDL number:
El producto BDPH9BCD2F34 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9-5-7(6-11)3-4-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
HZNOPWKQZZXRIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethoxy-4-fluorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)