Merck
BDPH9BCD2F48
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-hydroxyazepane-1-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 3-hydroxy-1-azepanecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H21O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
MDL number:
El producto BDPH9BCD2F48 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(13)8-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
YLXNIRRSRXUTCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid to Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)