Saltar al contenido
BDPH9BCD2F62
Bide Pharmatech
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Sinónimos:
6-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H4N2Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
146.55
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Inchi Key
WXZISDKNBACWRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)