Merck
BDPH9BCD2FB3
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Sinónimos:
4-hydroxy-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
MDL number:
El producto BDPH9BCD2FB3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-7(11)9(13-2)3-6(8)5-10/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
BAMYKVUGRCKVHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)