Saltar a
BDPH9BCD2FB7
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Sinónimos:
4-bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H14O1Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
325.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Inchi Key
ZUNCHZBITMUSRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)