Merck
BDPH9BCD3255
Bide Pharmatech
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Sinónimos:
5-(4-bromophenyl)pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
235.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-7H
Inchi Key
GJBAOBLGEYEVMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)