Merck
BDPH9BCD3371
Bide Pharmatech
N2-(4-Aminophenyl)-N4,N4,6-trimethylpyrimidine-2,4-diamine
Sinónimos:
N~2~-(4-aminophenyl)-N~4~,N~4~,6-trimethyl-2,4-pyrimidinediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H17N5
Número CAS:
Peso molecular:
243.31
MDL number:
El producto BDPH9BCD3371 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H17N5/c1-9-8-12(18(2)3)17-13(15-9)16-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-8H,14H2,1-3H3,(H,15,16,17)
Inchi Key
LYQRHCXHOCPMFZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)