Merck
BDPH9BCD3CDB
Bide Pharmatech
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid
Sinónimos:
2-chloro-5-quinolinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H6O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
207.62
MDL number:
El producto BDPH9BCD3CDB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-5-4-6-7(10(13)14)2-1-3-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
Inchi Key
PIDMGSRYEKDYOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)