Merck
BDPH9BCD3CDF
Bide Pharmatech
3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-acetamidopropanoic acid
Sinónimos:
N-acetyl-3-[1,1'-biphenyl]-4-ylalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C17H17O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
283.33
MDL number:
El producto BDPH9BCD3CDF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-12(19)18-16(17(20)21)11-13-7-9-15(10-8-13)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16H,11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Inchi Key
HDNGVBPPMAZUMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)