Merck
BDPH9BCD400A
Bide Pharmatech
5-Bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Sinónimos:
5-bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O2Br1S2
Número CAS:
Peso molecular:
263.14
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H3BrO2S2/c8-6-2-4-3(12-6)1-5(11-4)7(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Inchi Key
PMZFZHLHTDFWBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)