Saltar a
BDPH9BCD45F3
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Sinónimos:
6-chloro-5-methyl-3-pyridazinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
143.58
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(7)8-9-5(3)6/h2H,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
UWDLNRUFHRYMSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)