Merck
BDPH9BCD496E
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(3-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)-1-piperazinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H22O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
278.35
MDL number:
El producto BDPH9BCD496E no se vende actualmente en su país.
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Inchi Code
1S/C15H22N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)17-9-7-16(8-10-17)12-5-4-6-13(18)11-12/h4-6,11,18H,7-10H2,1-3H3
Inchi Key
MIQHJGPQPMQVOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)