Merck
BDPH9BCD4CD5
Bide Pharmatech
(3-Methoxybenzyl)boronic Acid Pinacol Ester
Sinónimos:
2-(3-methoxybenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H21O3B1
Número CAS:
Peso molecular:
248.13
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H21BO3/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)10-11-7-6-8-12(9-11)16-5/h6-9H,10H2,1-5H3
Inchi Key
PEWMYAHTUICUAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)