Merck
BDPH9BCD4EB6
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)isoindolin-1-one
Sinónimos:
4-(trifluoromethyl)-1-isoindolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
201.15
MDL number:
El producto BDPH9BCD4EB6 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)7-3-1-2-5-6(7)4-13-8(5)14/h1-3H,4H2,(H,13,14)
Inchi Key
UYOAUXNGRMUPJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)